2-Fluoro-6-nitroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10555-1G PC10555-25G PC10555-5G
APOSPC10555-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10555-1G APOSPC10555-25G APOSPC10555-5G
2-Fluoro-6-nitroanilina 97%
2-Fluoro-6-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Pto. de fusión: 74…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112583
Núm. CAS: 17809-36-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III