1,2-Difluoro-3-nitrobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-9-methyl-9H-purine, 2,3-Difluoronitrobenzene
PC10556-1G PC10556-5G PC10556-10G
APOSPC10556-1GEA 31.9 EUR
APOSPC10556-1G APOSPC10556-5G APOSPC10556-10G
1,2-Difluoro-3-nitrobenceno 97%
1,2-Difluoro-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159.09 g/mol
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456802
Núm. CAS: 6921-22-8