(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10558-1G PC10558-250MG
APOSPC10558-1GEA 186 EUR
APOSPC10558-1G APOSPC10558-250MG
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Formula: C₁₈H₁₈F₃N₃O
MW: 349,36 g/mol
Pto. de fusión: 151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659566
Núm. CAS: 885949-76-8