4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-(Benzyloxy)-3-fluorophenyl)ethanone
PC10559-1G PC10559-5G PC10559-250MG
APOSPC10559-1GEA 140 EUR
APOSPC10559-1G APOSPC10559-5G APOSPC10559-250MG
4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
Formula: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244,261 g/mol
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659550
Núm. CAS: 81227-99-8