2,4-Difluorpirimidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC1056-5G
PC1056-10G
PC1056-1G
APOSPC1056-5GEA
299
EUR
APOSPC1056-5G
APOSPC1056-10G
APOSPC1056-1G
2,4-Difluorpirimidina 98%
2,4-Difluorpirimidina
Formula:
C₄H₂F₂N₂ Pto. Ebullición: 118…120 °C Densidad: 1,359 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 41 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04972830 Núm. CAS: 2802-61-1 UN: 1993 ADR: 3,III |