1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
PC10561-1G PC10561-500MG PC10561-5G
APOSPC10561-1GEA 275 EUR
APOSPC10561-1G APOSPC10561-500MG APOSPC10561-5G
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Formula: C₁₅H₁₂FNO₄
MW: 289,27 g/mol
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659573
Núm. CAS: 885949-79-1