1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
PC10562-1G PC10562-500MG PC10562-5G
APOSPC10562-1GEA 275 EUR
APOSPC10562-1G APOSPC10562-500MG APOSPC10562-5G
1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Formula: C₁₆H₁₅FO₂
MW: 258,3 g/mol
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659567
Núm. CAS: 885949-77-9