2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10563-1G PC10563-5G
APOSPC10563-1GEA 147 EUR
APOSPC10563-1G APOSPC10563-5G
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Formula: C₁₆H₁₀FNO₂
Pto. de fusión: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659551
Núm. CAS: 1647-89-8