Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10565-1G PC10565-25G PC10565-5G
APOSPC10565-1GEA 130 EUR
APOSPC10565-1G APOSPC10565-25G APOSPC10565-5G
Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Formula: C₁₀H₂BrF₅O₃S₂
Pto. de fusión: 38…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659553
Núm. CAS: 885949-67-7