Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10566-1G PC10566-5G
APOSPC10566-1GEA 183 EUR
APOSPC10566-1G APOSPC10566-5G
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₄ClF₅O₃S
Pto. de fusión: 96…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659541
Núm. CAS: 885949-55-3