Pentafluorophenyl-2,3-dichlorobenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10568-1G PC10568-5G
APOSPC10568-1GEA 201 EUR
APOSPC10568-1G APOSPC10568-5G
Pentafluorophenyl-2,3-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,3-dichlorobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Pto. de fusión: 117…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659539
Núm. CAS: 885949-54-2