Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10569-1G PC10569-5G
APOSPC10569-1GEA 183 EUR
APOSPC10569-1G APOSPC10569-5G
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659543
Núm. CAS: 885949-57-5