2-Fluoropropionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoropropionicacid
PC1057-1G PC1057-250MG PC1057-5G
APOSPC1057-1GEA 48 EUR
APOSPC1057-1G APOSPC1057-250MG APOSPC1057-5G
2-Fluoropropionic acid 97%
2-Fluoropropionic acid
Formula: C₃H₅FO₂
Pto. Ebullición: 66…67 °C/30mmHg
Densidad: 1,181 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06247714
Núm. CAS: 6087-13-4
UN: 3265
ADR: 8,II