Pentafluorophenyl-3,4-dichlorobenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10570-1G PC10570-5G
APOSPC10570-1GEA 201 EUR
APOSPC10570-1G APOSPC10570-5G
Pentafluorophenyl-3,4-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3,4-dichlorobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659538
Núm. CAS: 885949-53-1