1-(2,3-Difluorofenil)-2-tiourea 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Difluorofeniltiourea, N-(2,3-Difluorofenil)tiourea
PC10573-1G PC10573-5G PC10573-10G
APOSPC10573-1GEA 71.2 EUR
APOSPC10573-1G APOSPC10573-5G APOSPC10573-10G
1-(2,3-Difluorofenil)-2-tiourea 97%
1-(2,3-Difluorofenil)-2-tiourea
Formula: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
MW: 188,2 g/mol
Pto. de fusión: 137…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368705
Núm. CAS: 572889-25-9