2-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10581-500MG
APOSPC10581-500MGEA 69.6 EUR
APOSPC10581-500MG
2-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
2-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
Formula: C₉H₉ClFNO
Pto. de fusión: 111…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00751062
Núm. CAS: 257279-75-7