3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4-Fluorobenzyloxy)cinnamic acid
PC10584-1G PC10584-250MG
APOSPC10584-1GEA 279 EUR
APOSPC10584-1G APOSPC10584-250MG
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Formula: C₁₆H₁₃FO₃
MW: 272,28 g/mol
Pto. de fusión: 209…210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173647
Núm. CAS: 175136-19-3