4-Bromo-3-fluorobenzaldehído 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC10596-25G PC10596-5G
APOSPC10596-25GEA 50.9 EUR
APOSPC10596-25G APOSPC10596-5G
4-Bromo-3-fluorobenzaldehído 97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Pto. de fusión: 55…59 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095000
Núm. CAS: 133059-43-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR