4-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10597-1G PC10597-25G PC10597-5G
APOSPC10597-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10597-1G APOSPC10597-25G APOSPC10597-5G
4-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Amino-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₅FN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368709
Núm. CAS: 53312-80-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III