2-Cloro-5-(trifluorometil)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1060-100G PC1060-500G
APOSPC1060-100GEA 21.9 EUR
APOSPC1060-100G APOSPC1060-500G
2-Cloro-5-(trifluorometil)anilina 98%
2-Cloro-5-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃N
Pto. Ebullición: 82…83 °C/9mmHg
Pto. de fusión: 44477 °C
Densidad: 1,428 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007673
Núm. CAS: 121-50-6
EINECS: 204-475-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III