Methyl bromodifluoroacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromodifluoroacetic Acid Methyl Ester
PC10611-5G PC10611-100G
APOSPC10611-5GEA 31.9 EUR
APOSPC10611-5G APOSPC10611-100G
Methyl bromodifluoroacetate
Methyl bromodifluoroacetate
Formula: C₃H₃BrF₂O₂
MW: 188,96 g/mol
Pto. Ebullición: 96 °C
Densidad: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06248118
Núm. CAS: 683-98-7
UN: 2924
ADR: 3+8,II