2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1062-1G PC1062-5G
APOSPC1062-1GEA 45.1 EUR
APOSPC1062-1G APOSPC1062-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368717
Núm. CAS: 886763-07-1