3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3,3-Trifluoropropionylchloride
PC10626-10G PC10626-25G PC10626-5G
APOSPC10626-10GEA 143 EUR
APOSPC10626-10G APOSPC10626-25G APOSPC10626-5G
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
Formula: C₃H₂ClF₃O
MW: 146,5 g/mol
Pto. Ebullición: 71…72 °C
Densidad: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00800953
Núm. CAS: 41463-83-6
UN: 3265
ADR: 8,III