2-Trifluoromethyl acrylonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC10628-5G PC10628-10G
APOSPC10628-5GEA 364 EUR
APOSPC10628-5G APOSPC10628-10G
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
Formula: C₄H₂F₃N
MW: 121,06 g/mol
Pto. Ebullición: 76…77 °C
Densidad: 1,1753 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01673877
Núm. CAS: 381-84-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II