2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile, 2-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanenitrile
PC1064-1G PC1064-250MG PC1064-5G
APOSPC1064-1GEA 94.4 EUR
APOSPC1064-1G APOSPC1064-250MG APOSPC1064-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368719
Núm. CAS: 886763-09-3