2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10641-25G
APOSPC10641-25GEA 163 EUR
APOSPC10641-25G
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂ClF₃N₂O₂
MW: 226,54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06255171
Núm. CAS: 72587-15-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III