4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10643-1G PC10643-5G
APOSPC10643-1GEA 52.2 EUR
APOSPC10643-1G APOSPC10643-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₃ClFNO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11840294
Núm. CAS: 345-25-5