2-Cloro-4-(trifluorometil)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-α-α-α-trifluoro-p-toluidina
PC1065-100G PC1065-25G
APOSPC1065-100GEA 60.9 EUR
APOSPC1065-100G APOSPC1065-25G
2-Cloro-4-(trifluorometil)anilina 97%
2-Cloro-4-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.57 g/mol
Pto. Ebullición: 214…218 °C
Densidad: 1.434 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042563
Núm. CAS: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III