2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1066-1G PC1066-250MG PC1066-5G
APOSPC1066-1GEA 279 EUR
APOSPC1066-1G APOSPC1066-250MG APOSPC1066-5G
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368720
Núm. CAS: 886763-11-7