2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1067-1G PC1067-5G
APOSPC1067-1GEA 132 EUR
APOSPC1067-1G APOSPC1067-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368721
Núm. CAS: 886763-13-9
UN: 3265
ADR: 8,III