3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10670-1G PC10670-25G PC10670-5G
APOSPC10670-1GEA 46.4 EUR
APOSPC10670-1G APOSPC10670-25G APOSPC10670-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185397
Núm. CAS: 372120-54-2