2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10677-100G PC10677-25G
APOSPC10677-100GEA 328 EUR
APOSPC10677-100G APOSPC10677-25G
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅HCl₂F₃N₂
Pto. de fusión: –48 to –46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09910264
Núm. CAS: 16097-64-6