Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tri-n-butylphosphonium tetrafluoroborate
PC10682-1G PC10682-25G PC10682-5G
APOSPC10682-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10682-1G APOSPC10682-25G APOSPC10682-5G
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Formula: C₁₂H₂₈BF₄P
MW: 290,13 g/mol
Pto. de fusión: 50…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664257
Núm. CAS: 113978-91-9