Difluoromethyl phenyl sulphide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC10684-1G
PC10684-5G
APOSPC10684-1GEA
91.5
EUR
APOSPC10684-1G
APOSPC10684-5G
Difluoromethyl phenyl sulphide 98%
Difluoromethyl phenyl sulphide
Formula:
C₇H₆F₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16301013 Núm. CAS: 1535-67-7 |