Phenyl trifluoromethyl sulphoxide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC10685-1G PC10685-5G
APOSPC10685-1GEA 151 EUR
APOSPC10685-1G APOSPC10685-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphoxide 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphoxide
Formula: C₇H₅F₃OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30475661
Núm. CAS: 703-18-4