Difluoromethyl 2-Pyridyl sulphone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC10687-1G PC10687-5G PC10687-25G
APOSPC10687-1GEA 0 EUR
APOSPC10687-1G APOSPC10687-5G APOSPC10687-25G
Difluoromethyl 2-Pyridyl sulphone 97%
Difluoromethyl 2-Pyridyl sulphone
Formula: C₆H₅F₂NO₂S
Pto. de fusión: 44…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17010193
Núm. CAS: 1219454-89-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III