Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulphonyl)methanide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Shibata Reagent II
PC10694-1G PC10694-5G
APOSPC10694-1GEA 143 EUR
APOSPC10694-1G APOSPC10694-5G
Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulphonyl)methanide 98%
Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Formula: C₁₅H₁₀F₃IO₃S
MW: 454,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 1443036-49-4