Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Zinc bis(trifluoromethylsulphonyl)imide, Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide Zinc(II) Salt, Zinc(II) Triflimide
PC10697-250MG PC10697-25G
APOSPC10697-250MGEA 0 EUR
APOSPC10697-250MG APOSPC10697-25G
Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula: C₄F₁₂N₂O₈S₄Zn
MW: 625,65 g/mol
Pto. de fusión: 143…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16621474
Núm. CAS: 168106-25-0