Tris(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) hexafluorophosphate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Tris(2,2'-bipyridine)ruthenium bis(hexafluorophosphate), Ruthenium-tris(2,2′-bipyridyl) dihexafluorophosphate, Ru(bpy)₃(PF₆)₂, Tris(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) Bis(hexafluorophosphate)
PC10698-1G
APOSPC10698-1GEA 172 EUR
APOSPC10698-1G
Tris(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) hexafluorophosphate 99%
Tris(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) hexafluorophosphate
Formula: C₃₀H₂₄F₁₂N₆P₂Ru
MW: 859,562 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042502
Núm. CAS: 60804-74-2