4-Cloro-3-(trifluorometil)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1070-25G PC1070-100G
APOSPC1070-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1070-25G APOSPC1070-100G
4-Cloro-3-(trifluorometil)anilina 97%
4-Cloro-3-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃N
Pto. Ebullición: 85 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 35…38 °C
Pto. de inflamación: 134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007846
Núm. CAS: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III