4-Amino-2-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
PC1070L-100G PC1070L-250G PC1070L-500G
APOSPC1070L-100GEA 29 EUR
APOSPC1070L-100G APOSPC1070L-250G APOSPC1070L-500G
4-Amino-2-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
4-Amino-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₅F₃N₂
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042155
Núm. CAS: 654-70-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III