5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1070M-5G
APOSPC1070M-5GEA 108 EUR
APOSPC1070M-5G
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₁₀H₇FN₄
Pto. de fusión: 164…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102729
Núm. CAS: 51516-70-2