3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1070R-250MG PC1070R-1G PC1070R-5G
APOSPC1070R-250MGEA 36.4 EUR
APOSPC1070R-250MG APOSPC1070R-1G APOSPC1070R-5G
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine 98%
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine
Formula: C₁₁H₈F₂N₂O
Pto. de fusión: 95…7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067802
Núm. CAS: 175135-63-4