2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
PC10713-1G PC10713-250MG PC10713-100MG
APOSPC10713-1GEA 328 EUR
APOSPC10713-1G APOSPC10713-250MG APOSPC10713-100MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₃NO₂S
MW: 259,64 g/mol
Pto. de fusión: 57…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14583150
Núm. CAS: 1257535-05-9
UN: 3261
ADR: 8,II