1,1,1-Trifluoropropan-2-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Trifluoromethyl)ethylamine, 2-Amino-1,1,1-trifluoropropane
PC10716-1G
APOSPC10716-1GEA 34.8 EUR
APOSPC10716-1G
1,1,1-Trifluoropropan-2-amine 97%
1,1,1-Trifluoropropan-2-amine
Formula: C₃H₆F₃N
MW: 113,08 g/mol
Pto. Ebullición: 46…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973020
Núm. CAS: 421-49-8
UN: 2733
ADR: 3+8,III