2,8-Difluoro-5-(trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10719-25G PC10719-5G
APOSPC10719-25GEA 464 EUR
APOSPC10719-25G APOSPC10719-5G
2,8-Difluoro-5-(trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate 98%
2,8-Difluoro-5-(trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₄H₆F₈O₃S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30725753
Núm. CAS: 1961266-44-3