Ácido 4-fluoroantranilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
PC1071C-100G PC1071C-250G PC1071C-25G PC1071C-500G
APOSPC1071C-100GEA 89.9 EUR
APOSPC1071C-100G APOSPC1071C-250G APOSPC1071C-25G APOSPC1071C-500G
Ácido 4-fluoroantranilico 98%
Ácido 4-fluoroantranilico
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Pto. de fusión: 192…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075553
Núm. CAS: 446-32-2
EINECS: 207-163-9