Ácido 5-fluoroantranilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
PC1071F-100G
APOSPC1071F-100GEA 97.3 EUR
APOSPC1071F-100G
Ácido 5-fluoroantranilico 97%
Ácido 5-fluoroantranilico
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Pto. de fusión: 181…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055566
Núm. CAS: 446-08-2
EINECS: 207-159-7