Ácido 6-fluoroantranilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1071M-100G PC1071M-25G
APOSPC1071M-100GEA 31.9 EUR
APOSPC1071M-100G APOSPC1071M-25G
Ácido 6-fluoroantranilico 97%
Ácido 6-fluoroantranilico
Formula: C₇H₆FNO₂
Pto. de fusión: 165…172 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00067781
Núm. CAS: 434-76-4