Ácido 5-amino-2-fluorobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1071P-25G PC1071P-5G PC1071P-100G
APOSPC1071P-25GEA 58 EUR
APOSPC1071P-25G APOSPC1071P-5G APOSPC1071P-100G
Ácido 5-amino-2-fluorobenzoico 97%
Ácido 5-amino-2-fluorobenzoico
Formula: C₇H₆FNO₂
Pto. de fusión: 190…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077449
Núm. CAS: 56741-33-4